Få mere at vide
Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 Octadecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 Octadecanoate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H80O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h26,35-36,38-42H,7-25,27-34H2,1-6H3/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i26D,30D2,34D2,38D |
| Formel vægt | 658.6535 |