Få mere at vide
Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 Octadecanoate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-D6 Stearate |
| CAS | 2692624-28-3 |
| Molekylær formel | C45 D6 H74 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Cholest-5-en-2,2,3,4,4,6-d6-3-ol, 3-octadecanoate, (3β)- (ACI), (3β)-Cholest-5-en-2,2,3,4,4,6-d6-3-ol 3-octadecanoate, Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 Octadecanoate, Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-D6 Stearate, Cholesterol stearate-d6, Stearic acid cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C45H80O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h26,35-36,38-42 H,7-25,27-34H2,1-6H3/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i26D,30D2,34D2,38 D |
| SMIL | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC navn | [(3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] octadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 659.1525 |
| Formel vægt | 658.6535 g/mol |
| Vis mere |