Få mere at vide
Cholesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesterol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 386.3549 |
| Procent renhed | >95% |