missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholesterol myristate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459905
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16459905 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459905 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2338

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cholesterol myristate is a natural steroid present in traditional Chinese medicine. Cholesterol myristate binds to several ion channels such as the nicotinic acetylcholine receptor, GABAA receptor, and the inward-rectifier potassium ion channel.

Cholesterol myristate is a natural steroid present in traditional Chinese medicine. Cholesterol myristate binds to several ion channels such as the nicotinic acetylcholine receptor, GABAA receptor, and the inward-rectifier potassium ion channel.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cholesterol myristate
CAS 1989-52-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C41H72O2
Mængde 250 mg
Synonym Cholesteryl myristate Cholesteryl tetradecanoate
Opløselighedsinformation Ethanol : 3.33 mg/mL (5.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)([C@]([C@H](C)CCCC(C)C)([H])CC4)CC3
Molekylvægt (g/mol) 597.01
Formel vægt 597.01
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.