Få mere at vide
Cholesterol, Mikromol™
Artikelnummer. 17908594
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17908594 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17908594 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0206.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cholesterol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesterol
CAS 57-88-5
Analyt- eller komponentnavne Cholesterol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H46 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cholesterol, Cholesterol (8CI), (-)-Cholesterol, Cholesterin, Cholesteryl alcohol, Dythol, Lidinit, Lidinite, NSC 8798, Provitamin D, SyntheChol
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 386.65
Mængde 250 mg
Formel vægt 386.3549 g/mol