Få mere at vide
Cholesterol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesterol 6,7,7-d4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,18D/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27- |
| Formel vægt | 390.38 |