missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholesterol-d4, TRC

Artikelnummer. 30368414
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30368414 25 mg -
30360064 2.5 mg 2.5mg
30361950 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30368414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43250425MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 956029-28-0
Molekylær formel C27 2H4 H42 O
Molekylvægt (g/mol) 390.68
Synonym Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol, (3β)- (ACI), (3β)-Cholest-5-en-25,26,26,26-d4-3-ol (ACI), [25,26,26,26-2H4]-Cholesterol, Cholesterol-25,26,26,26-d4, Cholesterol-d4, Cholesterol-25,26,26,26-D4
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cholesterol 6,7,7-d4
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,18D/t18?,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-
Formel vægt 390.38
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.