Få mere at vide
Cholesterol Caprylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl Caprylate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C35H60O2/c1-7-8-9-10-11-15-33(36)37-28-20-22-34(5)27(24-28)16-17-29-31-19-18-30(26(4)14-12-13-25(2)3)35(31,6)23-21-32(29)34/h16,25-26,28-32H,7-15,17-24H2,1-6H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,35-/m1/s1 |
| Formel vægt | 512.4593 |