Få mere at vide
Cholesterol 5Alpha,6Alpha-Epoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesterol 5alpha,6alpha-Epoxide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1 |
| Formel vægt | 402.3498 |