Få mere at vide
Cholesterol 3-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl Acetate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Formel vægt | 428.3654 |