missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholesterol-3,4-13C2, TRC

Artikelnummer. 30352813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30352813 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4325170.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cholesterol 3,4-13C2
CAS 78887-48-6
Molekylær formel 13C2 C25 H46 O
Mængde 0.5 mg
Synonym Cholest-5-en-3-ol-3,4-13C2, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-Cholest-5-en-3-ol-3,4-13C2 (ACI), [3,4-13C2]-Cholesterol, Cholesterol-3,4-13C2, Cholesterol-13C2
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 388.6389
Formel vægt 388.3616
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.