Få mere at vide
Cholestane-3Beta,5Alpha,6Alpha-triol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholestane-3beta,5alpha,6alpha-triol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1 |
| Formel vægt | 420.3603 |