Få mere at vide
Cholesta-4,6-dien-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesta-4,6-dien-3-one |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,17-19,22-25H,6-8,11-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 382.3236 |