Få mere at vide
Cholesta-3,5-diene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesta-3,5-diene |
| CAS | 747-90-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27 H44 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,5-Cholestadiene, Cholesterilene, NSC 5193, δ3,5-Cholestadiene, 3,5-Cholestadiene, Cholesterilene, NSC 5193, δ3,5-Cholestadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h6,11-12,19-20,22-25H,7-10,13-18H2,1-5H3/t20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.64 |
| Vis mere |