Få mere at vide
Koleraautoinducer 1: (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanon (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30004639
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004639 25 mg
30003253 5 mg
30003810 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004639 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43146025MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1004296-82-5
Molekylær formel C13 H26 O2
Molekylvægt (g/mol) 214.34
Synonym (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone, CAI 1;
IUPAC navn (3S)-3-hydroxytridecan-4-one
SMIL CCCCCCCCCC(=O)[C@@H](O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12(14)4-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formel vægt 214.1933