missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30361225
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361225 10 mg
30355977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43143010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 546-18-9
Molekylær formel C24H40O2
Molekylvægt (g/mol) 360.57
Synonym 5beta-Cholan-24-oic acid, 5beta-Cholanic acid, 5beta-Cholanoic acid, (5beta,17beta)-gamma-Methyl-androstane-17-butanoic Acid, L 596205-0, NSC 18161, Ursocholanic Acid
IUPAC navn (4R)-4-[(5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cholanoic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O2/c1-16(7-12-22(25)26)19-10-11-20-18-9-8-17-6-4-5-14-23(17,2)21(18)13-15-24(19,20)3/h16-21H,4-15H2,1-3H3,(H,25,26)/t16-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 360.3028
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.