Få mere at vide
Cholanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholanoic Acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O2/c1-16(7-12-22(25)26)19-10-11-20-18-9-8-17-6-4-5-14-23(17,2)21(18)13-15-24(19,20)3/h16-21H,4-15H2,1-3H3,(H,25,26)/t16-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 360.3028 |