Få mere at vide
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200022123 Shop alle Berkshire produkter
Emballagemængde:
75 Pk., 14/Cs. (Standard emballage)
Artikelnummer. 16600014
Brand: Berkshire™ CHSS09.14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Choice™ SuperSorb er en renrumsvasket 100% polyester strikserviet med forseglet kant.
  • Kritisk lave partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer
  • Høj slidstyrke
  • Kemisk kompatibel med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
  • Pinsonic-design tilføjer overfladetekstur, der hjælper med genstridig fjernelse af rester
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Konstruktion Strikke
Engangs Engangsbrug
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Emballagemængde 75 Pk., 14/Cs. (Standard emballage)
Ply 2-ply