Beskrivelse
- Kritisk lave partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer
- Høj slidstyrke
- Kemisk kompatibel med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
- Pinsonic-design tilføjer overfladetekstur, der hjælper med genstridig fjernelse af rester
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Konstruktion | Strikke |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kanter | Forseglet |
| Vis mere |