Få mere at vide
Berkshire™ Choice™ Renrumsansigtsmasker
Artikelnummer. 18849410 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Emballagetype:
Bulkpakkede
Artikelnummer. Emballagetype
18849410 Bulkpakkede
1 options
Artikelnummer. 18849410 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. CHFM18040B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15474.93 DKK
    12459.63 DKK / Pakke med 2000
    Spare 3015.30 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Tre-lags ansigtsmasker til renrum giver filtreringseffektivitet og samtidig langtidsholdbarhed.
  • 3-lags renrumsmasker
  • Strikkede nylon-ørestropper
  • Filtermedium: smelteblæst polypropylen leverer partikel- og bakteriefiltrering
  • Fuldt lukket næsestykke er justerbart
  • Fås i bulk eller individuelt indpakket emballage
Tekniske data
Produkttype Renrumsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Øreløkker
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Stil Plisseret
Certificeringer/compliance ASTM F2299
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 14683
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Konstruktion 3-ply
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 99,7 % (PFE), 99,7 % (BFE)
Model- CHFM18040B
Emballagemængde 50/Pk., 40 Pk./Cs.
Emballagetype Bulkpakkede
Serie Choice™