Beskrivelse
- Assay Type: Sandwich
- Detection Method: Colorimetric
- Species Reactivity: Species independent
- Sensitivity: 10 ng/mL
- Range: 3.3 - 810 ng/mL
- Assay Time: 3 hr
- Results Type: Quantitative
- Storage: Store at +4°C
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 3.3 to 810 ng/mL |
| Assay følsomhed | 10 ng/mL |
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C |
| Detektionsmetode | Colorimetric |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA Kit |
| Målarter | Non-species Specific |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Mængde | 96 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vis mere |