Få mere at vide
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B Flydende næringsstoftilskud
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10307853
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10307853 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10307853 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1024001
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CHO CD EfficientFeed™ B Flydende næringsstoftilskud
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B flydende næringssupplement er et produkt til fodret batchtilsætning til kulturen af flere cellelinjer. CHO CD EfficientFeed™ B flydende næringssupplement er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, der ikke indeholder proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.
Det flydende format er designet til brug og eksperimentering i lille skala. Dette produkt fås også i AGT™ format til storskala fremstilling og brugervenlighed.
  • Forvent op til 2- til 5-fold stigninger i produktiviteten
  • Undgå problemer forbundet med brugen af hydrolysater og andre alternativer, mens du opnår overlegen ydeevne
  • Klar til brug i større skala med praktiske emballagemuligheder (10 L og 100 L)
    Hvilke EfficientFeed™ Ernæringstilskud at vælge?
    Overvej CHO CD Effektiv Feed™ Kit når:
  • Du bruger et basismedium med mindre end 6 g/l glucose og intet hydrolysat på dag 0
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ Et supplement når:
  • Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ B-tillæg når:
  • Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CD EfficientFeed™ C AGT™ supplement når:
  • Du ønsker højere produktivitet i GS CHO og andre udvalgte cellelinjer
  • Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
  • Du bruger et basismedium med mere end 6 g/l glucose eller et hydrolysat på dag 0
    Forhøjede titre
    CHO CD EfficientFeed™ kosttilskud har vist sig at øge titerne 2-5 gange i forhold til batchkultur og er et glimrende udgangspunkt for procesudvikling (figur 1a og 1b). Desuden udkonkurrerer de konkurrerende alternativer, herunder mindre konsistente hydrolysater (figur 2, 3a og 3b).
    Enkel opskalering og omkostningsbesparelser
    Evnen til at skalere op i et tørt format giver nem håndtering og opbevaring i fremstillings- og andre bioprocesindstillinger. Med AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) tørformat, er det muligt at opbevare og bruge produktet endnu nemmere og mere sikkert end traditionelle tørformatprodukter. CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ supplement tilbydes i 10 L og 100 L emballage, der tillader opskalering fra 1 L flydende tilskud som en sømløs proces, samt giver mulighed for omkostningsbesparelser ved køb af produktionsniveauer.
    Sammenlignelig ydeevne med flydende supplement
    Lige så vigtigt som bekvemmeligheden og enkelheden ved AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) tørformat er den sammenlignelige ydeevne med væsken CHO CD EfficientFeed™ B-tillæg (figur 4). Begge former har fungeret ens i vores test, og AGT™ version er blevet brugt med succes som en prototype i mange processer af flere virksomheder.
    AGT™ Format Brugervenlighed
    CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Næringsstoftilskud leverer bekvemmelighed for opskalering i tørformat samt enkel rekonstituering i en enkelt del AGT tørt format. For flere detaljer, se de understøttende dokumenter på AGT™ format produktside.
    Til forskning eller yderligere fremstillingsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Indeholder en liter CHO CD EfficientFeed™ B og en manual.
    Butik CHO CD EfficientFeed™ B ved –2 °8 C i mørke.
    Antibiotisk spektrum Ingen antibiotika
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Kultur Type Suspensionscellekultur
    Form Væske
    Produkttype Medietillæg
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Sterilt filtreret
    Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen insulin
    Endotoksin niveau Low (Lav)
    Format Flaske(r)
    Produktlinje Gibco
    Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse, kvalificeret til yderligere fremstilling, forskningsklasse
    Mængde 1 l
    Bemærkninger Kemisk defineret næringsstoftilskud
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Kilde Fri for animalsk oprindelse
    Testet for pH
    Vis mere Vis mindre
    Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.