Få mere at vide
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Næringsstoftilskud
Artikelnummer. p-7075738 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 l
100 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380892 10 l Hver
11370892 100 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380892 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1245605
CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Næringsstoftilskud
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ næringssupplement er et enkelt del tørformat produkt til fodret batchtilsætning til kulturen af flere cellelinjer. CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) næringssupplement er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret formulering, der ikke indeholder proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.
De AGT™ formatet er designet til storskalaproduktion og brugervenlighed. Dette produkt er også tilgængeligt i flydende format til brug i lille skala og eksperimentering.
  • Forvent op til 2- til 5-fold stigninger i produktiviteten
  • Undgå problemer forbundet med brugen af hydrolysater og andre alternativer, mens du opnår overlegen ydeevne
  • Forenkle opskalering ved at udnytte værdien af AGT™ simpel rekonstitution
  • Opnå ydeevne, der kan sammenlignes med vores originale væskekatalogprodukt
  • Klar til brug i større skala med praktiske emballagemuligheder (10 L og 100 L)
    Hvilke EfficientFeed™ Ernæringstilskud at vælge?
    Overvej CHO CD Effektiv Feed™ Kit når:
  • Du bruger et basismedium med mindre end 6 g/l glucose og intet hydrolysat på dag 0
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ Et supplement når:
  • Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ B-tillæg når:
  • Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CD EfficientFeed™ C AGT™ supplement når:
  • Du ønsker højere produktivitet i GS CHO og andre udvalgte cellelinjer
  • Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
  • Du bruger et basismedium med mere end 6 g/l glucose eller et hydrolysat på dag 0
    Forhøjede titre
    CHO CD EfficientFeed™ kosttilskud har vist sig at øge titerne 2-5 gange i forhold til batchkultur og er et glimrende udgangspunkt for procesudvikling (figur 1a og 1b). Desuden udkonkurrerer de konkurrerende alternativer, herunder hydrolysater (figur 2, 3a og 3b).
    Enkel opskalering og omkostningsbesparelser
    Evnen til at skalere op i et tørt format giver nem håndtering og opbevaring i fremstillings- og andre bioprocesindstillinger. Med AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) tørformat, er det muligt at opbevare og bruge produktet endnu nemmere og mere sikkert end traditionelle tørformatprodukter. CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ næringssupplement tilbydes i 10 L og 100 L emballage, der tillader opskalering fra 1 L katalogvæske som en sømløs proces, samt giver mulighed for omkostningsbesparelser ved køb af produktionsniveauer.
    Sammenlignelig ydeevne med flydende supplement
    Lige så vigtigt som bekvemmeligheden og enkelheden ved AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) tørformat er den sammenlignelige ydeevne med væsken CHO CD EfficientFeed™ B (figur 4). Begge former har fungeret ens i vores test, og AGT™ version er blevet brugt med succes som en prototype i mange processer af flere virksomheder.
    AGT™ Format Brugervenlighed
    CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ næringssupplement leverer bekvemmelighed ved opskalering i tørt format samt enkel rekonstitution via vandtilsætning og et enkelt pH-justeringstrin (se produktprofilark nedenfor for fuldstændige instruktioner).
    Til forskning eller yderligere fremstillingsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Tørformat medium Opbevares
    ved 2 til 8 °C, Opbevar mørkt og tørt
    Cellelinje CHO
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Kultur Type Suspensionscellekultur
    Form AGT
    Produkttype Næringsstoftilskud
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Ikke steril
    Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen insulin
    Endotoksin niveau Low (Lav)
    Format Securitainer-hætteglas
    Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse, kvalificeret til yderligere fremstilling, forskningsklasse
    Mængde 10 l
    Bemærkninger Kemisk defineret næringsstoftilskud
    Forsendelsestilstand Våd is
    Testet for Opløselighed
    Vis mere Vis mindre
    Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.