Få mere at vide
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ Et næringstilskud
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11573377
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11573377 1 l 1000ml
1 options
Artikelnummer. 11573377 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1023401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CHO CD EfficientFeed™ Et næringstilskud
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ Et flydende næringsstoftilskud er en animalsk oprindelsesfri, kemisk defineret fuldfoderformulering, der giver op til 2-5 gange forbedring i titere anvendt i fodret batch versus batchkultur. Det indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter med ufuldstændigt defineret sammensætning.
Det flydende format er designet til brug og eksperimentering i lille skala. Dette produkt fås også i AGT™ format til storskala fremstilling og brugervenlighed.
  • Forvent op til 2- til 5-fold stigninger i produktiviteten
  • Undgå problemer forbundet med brugen af hydrolysater og andre alternativer, mens du opnår overlegen ydeevne
  • Klar til brug i større skala med praktiske emballagemuligheder (10 L og 100 L)
    Hvilke EfficientFeed™ Ernæringstilskud at vælge?
    Overvej CHO CD Effektiv Feed™ Kit når:
  • Du bruger et basismedium med mindre end 6 g/l glucose og intet hydrolysat på dag 0
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ Et supplement når:
  • Du bruger i øjeblikket CD OptiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CHOCD EfficientFeed™ B-tillæg når:
  • Du bruger i øjeblikket CD CHO som dit basiscellevækstmedium
    Overvej CD EfficientFeed™ C AGT™ supplement når:
  • Du ønsker højere produktivitet i GS CHO og andre udvalgte cellelinjer
  • Du bruger i øjeblikket CD FortiCHO™ som dit basiscellevækstmedium
  • Du bruger et basismedium med mere end 6 g/l glucose eller et hydrolysat på dag 0
    Forhøjede titre
    CHO CD EfficientFeed™ kosttilskud har vist sig at øge titerne 2-5 gange i forhold til batchkultur og er et glimrende udgangspunkt for procesudvikling (figur 1a og 1b). Desuden udkonkurrerer de konkurrerende alternativer, herunder mindre konsistente hydrolysater (figur 2, 3a og 3b).
    Enkel opskalering og omkostningsbesparelser
    Evnen til at skalere op i et tørt format giver nem håndtering og opbevaring i fremstillings- og andre bioprocesindstillinger. Med AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) tørformat, er det muligt at opbevare og bruge produktet endnu nemmere og mere sikkert end traditionelle tørformatprodukter. CHO CD EfficientFeed™ EN AGT™ Kit-næringstilskud tilbydes i 10 L og 100 L emballage, der tillader opskalering fra 1 L flydende tilskud som en sømløs proces, samt giver mulighed for omkostningsbesparelser ved køb af produktionsniveauer.
    Sammenlignelig ydeevne med flydende supplement
    Lige så vigtigt som bekvemmeligheden og enkelheden ved AGT™ (Advanced Granulation Technology™ ) tørformat er den sammenlignelige ydeevne med væsken CHO CD EfficientFeed™ Et supplement (figur 4). Begge former har fungeret ens i vores test, og AGT™ version er blevet brugt med succes som en prototype i mange processer af flere virksomheder.
    AGT™ Format Brugervenlighed
    CHO CD EfficientFeed™ EN AGT™ Kit Nutrient Supplement leverer bekvemmelighed ved opskalering i tørt format samt enkel rekonstituering med ca. 1 % koncentreret opløsning. For flere detaljer, se de understøttende dokumenter på AGT™ format produktside.
    Til forskning eller yderligere fremstillingsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Indhold og opbevaring En liter CHO CD EfficientFeed™ A, og en manual.
    Butik CHO CD EfficientFeed™ A ved +–2 °8 C i mørke.
    Cellelinje CHO
    Celletype Pattedyrceller
    Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
    Kultur Type Suspensionscellekultur
    Form Væske
    Produkttype Næringsstoftilskud
    Serum niveau Serumfri
    Sterilitet Sterilt filtreret
    Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen antibiotika, Ingen glutamin, Ingen insulin, Ingen fenolrød, Ingen antibiotika
    Endotoksin niveau Low (Lav)
    Produktlinje Gibco
    Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse, kvalificeret til yderligere fremstilling, forskningsklasse
    Mængde 1 l
    Bemærkninger Kemisk defineret næringsstoftilskud
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Kilde Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
    Testet for pH
    Show More Show Less
    Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.