Få mere at vide
CHN 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1410.00 DKK - 4095.00 DKK
Tekniske data
Antigen CHN 1
Fortynding Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30229802
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-38442-100ul
100 μL
4095.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30227691
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-38442-20ul
20 μL
1410.00 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
CHN 1 Polyclonal antibody specifically detects CHN 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
CHN 1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
a2-chimaerin, A-chimaerin, alpha-chimerin, ARHGAP2RhoGAP2, chimerin (chimaerin) 1, CHNDuane retraction syndrome 2, DURS2, NC, N-chimaerin, N-chimerin, Rho GTPase-activating protein 2, RHOGAP2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human CHN 1 (NP_001813.1).,, Sequence:, MALTLFDTDEYRPPVWKSYLYQLQQEAPHPRRITCTCEVENRPKYYGREFHGMISREAADQLLIVAEGSYLIRESQRQPGTYTLALRFGSQTRNFRLYYDGKHFVGEKRFESIHDLVTDGLITLYIETKAAEYIAKMTINPIYEHVGYTTLNREPAYKKHMPVLKETHDERDSTGQDGVSEKRLTSLVRRATLKENEQIP
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
1123
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater