Få mere at vide
Novus Biologicals™ CHMP7 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18418119 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18418119
Brand: Novus Biologicals™ H00091782T01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Autophagy, Cell Biology, Signal Transduction
Mål CHMP7
Synonym charged multivesicular body protein 7, CHMP family, member 7, Chromatin-modifying protein 7, MGC29816
Gen symbol CHMP7