Få mere at vide
CHMFL-BMX-078, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479846 50 mg 50mg
16426037 5 mg -
16420749 1 mg 1mg
16404566 100 mg -
16403318 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16479846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101267
MedChemExpress CHMFL-BMX-078 is a highly potent and selective type II irreversible BMX kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM.
CHMFL-BMX-078 is a highly potent and selective type II irreversible BMX kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHMFL-BMX-078
CAS 1808288-51-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H35N7O6
Mængde 50 mg
Synonym CHMFL-BMX 078
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.95 mM)
SMIL O=C(C1=CN=C(NC2=CC=C(C)C(NC(C=C)=O)=C2)N=C1NC)NC3=CC(NC(C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4)=O)=CC=C3C
Molekylvægt (g/mol) 625.67
Formel vægt 625.67
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease