Få mere at vide
Chlorzoxazon USP Relateret Forbindelse A, Mikromol™
Artikelnummer. 17972276
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972276 100 mg
17912856 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0908.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlorzoxazon-relateret USP forbindelse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorophenol
CAS 95-85-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Amino-4-chlorophenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Amino-4-chlorophenol, 1-Amino-2-hydroxy-5-chlorobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Hydroxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminophenol, 4-Chloro-o-aminophenol, 5-Chloro-2-hydroxyaniline, C.I. 76525, C.I. Oxidation Base 18, Fouramine PY, NSC 247814, o-Amino-p-chlorophenol, p-Chloro-o-aminophenol, Chlorzoxazone Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SMIL Nc1cc(Cl)ccc1O
IUPAC navn 2-amino-4-chlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 143.57
Mængde 100 mg
Formel vægt 143,0138 g/mol