Få mere at vide
Chlorzoxazon, Mikromol™
Artikelnummer. 17941786
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941786 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0908.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlorzoxazon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Analyt- eller komponentnavne Chlorzoxazone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorzoxazone, 2-Benzoxazolinone, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-benzoxazolinone, 5-Chloro-2-benzoxazolol, 5-Chloro-2-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 5-Chloro-2-oxo-3H-benzoxazole, 5-Chloro-3H-benzoxazol-2-one, 5-Chlorobenzoxazolidone, 5-Chlorobenzoxazolone, Biomioran, Chloroxazone, Chlorzoxazon, Chlorzoxazone, Cipzox, Escoflex, Mioran, Miotran, Myoflexin, Myoflexine, NSC 26189, Neoflex, Paraflex, Parafon Forte DSC, Parfon-forte, Pathorysin, Solaxin, 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro-
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
SMIL Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 169.57
Mængde 250 mg
Formel vægt 168,9931 g/mol