Få mere at vide
Chlorzoxazone-4,6,7-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorzoxazone-4,6,7-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)/i1D,2D,3D |
| Formel vægt | 172.012 |