Få mere at vide
Chlorzoxazone-4,6,7-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorzoxazone-4,6,7-d3 |
| CAS | 1185173-60-7 |
| Molekylær formel | C7 D3 H Cl N O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 5-Chloro-4,6,7-trideuterio-1,3-benzoxazol-2-ol, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3 H)-one-4,6,7-d3, 5-Chloro-2-benzoxazolinone-4,6,7-d3, Chlorzoxazone-d3, Chlorzoxazone-4,6,7-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c2OC(=O)Nc2c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 5-chloro-4,6,7-trideuterio-3 H-1,3-benzoxazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.584 |
| Formel vægt | 172.012 g/mol |
| Vis mere |