Få mere at vide
Chlortoluron-d6 (N,N-dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6 |
| CAS | 1219803-48-1 |
| Molekylær formel | C10 2H6 H7 Cl N2 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea, Chlorotoluron D6 (N,N-dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6 H,1-3H3,(H,12,14)/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.71 |
| Formel vægt | 218.1093 g/mol |
| Vis mere |