Få mere at vide
Chlorthion, TRC
Artikelnummer. 30367959
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30367959 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367959 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC422153500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorthion
CAS 500-28-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H9 Cl N O5 P S
Mængde 500 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-di-Me ester (6CI), BAY 22190, Chlorothion, Chlorthion, Chlorthion methyl, Compound 22/190, Methylchlorothion, NSC 8927, O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl)thionophosphate, O,O-Dimethyl O-3-chloro-4-nitrophenyl phosphorothioate, O-(3-Chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, OMS 217
InChI formel InChI=1S/C8H9ClNO5PS/c1-13-16(17,14-2)15-6-3-4-8(10(11)12)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(Cl)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (3-chloro-4-nitrophenoxy)-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 297.65
Formel vægt 296.9628
Procent renhed >95