missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorthion, TRC

Artikelnummer. 30366867
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366867 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC422153100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorthion
CAS 500-28-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H9 Cl N O5 P S
Mængde 100 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-di-Me ester (6CI), BAY 22190, Chlorothion, Chlorthion, Chlorthion methyl, Compound 22/190, Methylchlorothion, NSC 8927, O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl)thionophosphate, O,O-Dimethyl O-3-chloro-4-nitrophenyl phosphorothioate, O-(3-Chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, OMS 217
InChI formel InChI=1S/C8H9ClNO5PS/c1-13-16(17,14-2)15-6-3-4-8(10(11)12)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(Cl)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (3-chloro-4-nitrophenoxy)-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 297.65
Formel vægt 296.9628
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.