Få mere at vide
Chlorthiamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorthiamid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NS/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11) |
| Formel vægt | 204.952 |