Få mere at vide
Chlorthiamid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorthiamid |
| CAS | 1918-13-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorthiamid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl2 N S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro-, Benzamide, 2,6-dichlorothio- (7CI,8CI), 2,6-Dichlorothiobenzamide, Chlorthiamid, Chlorthiamide, DCBN, Prefix, Prefix (chlorthiamid), SD 7961 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl2NS/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=S)c1c(Cl)cccc1Cl |
| Vis mere |