Få mere at vide
Chlorthalidone Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorthalidone Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClNO5S/c1-2-23-16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(19)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H2,18,21,22) |
| Formel vægt | 367.0281 |