missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorthalidone Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30351044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351044 100 mg
30359881 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351044 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC427505100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 92874-73-2
Molekylær formel C16H14ClNO5S
Molekylvægt (g/mol) 367.8
Synonym 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzoic Acid Ethyl Ester, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-benzoic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 2-(4-chloro-3-sulfamoylbenzoyl)benzoate
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorthalidone Acid Ethyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14ClNO5S/c1-2-23-16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(19)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H2,18,21,22)
Formel vægt 367.0281
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.