Få mere at vide
Chlortetracyclinhydrochlorid
Beskrivning
Klortetracyklin blev brugt i fluorescensanalyser til at påvise den Ca+2-tilstrømning, der kræves for at fuldføre en akrosomreaktion i menneskelige sædceller.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Chlortetracycline was used in fluorescence assays to detect the Ca+2 influx required for the completion of acrosome reaction in human spermatozoa.
Solubility
Soluble in water
Notes
Light Sensitive. Store in dark. Store away from oxidizing agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Chlortetracycline hydrochloride |
| Smeltepunkt | 210°C to 215°C (decomposition) |
| Farve | Yellow to Brown |
| pH | 2.3 to 3.3 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3858364 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Merck Index | 14,2192 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 515.34 |
| Visa mer |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.