Få mere at vide
Klortetracyklinhydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495931 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495931 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11495931 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219032725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1089.20 DKK / 25g
    Spare 55.80 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Antibakteriel
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlortetracycline Hydrochloride
Type Klortetracyklinhydrochlorid
CAS 64-72-2
Mængde 25 g
Molekylær formel C22H24Cl2N2O8
InChI nøgle QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
SMIL CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
IUPAC navn (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chlor-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 515.34
PubChem CID 66577600
Formel vægt 515.3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlortetracycline Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlortetracycline Hydrochloride