Få mere at vide
Chlortetracycline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439885
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16439885 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16439885 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1327
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Chlortetracycline hydrochloride (7-Chlorotetracycline hydrochloride) is a specific and potent calcium ionophore antibiotic, inhibits binding of aminoacyl-tRNA to ribosomes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlortetracycline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 64-72-2
Farve Yellow
Mængde 250 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H24Cl2N2O8
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 7-Chlorotetracycline hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 6.66 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 515.34
Formel vægt 515.34
Procent renhed 95.0%