Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlortetracyclin hydrochlorid, kan bruges som sekundær standard
Artikelnummer. 11916911 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11916911 2.5 g Glasflaske 2.5g
10115160 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11916911 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 268240025
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Chlortetracycline hydrochloride, CAS # 64-72-2, er et bredspektret antibiotikum af tetracyclin-familien
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Chlortetracyclinhydrochlorid er et bredspektret antibiotikum af tetracyclinfamilien
  • Modtager sit navn fra en 7-chlor substitution på en af ringene i dens moderstruktur, tetracyclin
  • Et bakteriostatisk middel, der hæmmer 30S ribosomale underenhed og forhindrer peptiddannelse
  • Kan virke som antiprotozo og svampedræbende middel
Applikationer
  • Chlortetracyclin er velegnet til brug i biokemi, mikrobiologi, in vivo forskning og cellekultur
  • Kun beregnet til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-72-2
Molekylær formel C22H24Cl2N2O8
Molekylvægt (g/mol) 515.34
InChI nøgle QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonym CTC
PubChem CID 66577600
IUPAC navn (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chlor-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
SMIL CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlortetracycline hydrochloride
Type Chlortetracycline Hydrochloride
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Smeltepunkt 220.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik rotation − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Farve Gul
Mængde 2.5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate
Formel vægt 515.33
Procent renhed ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlortetracycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.