Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlortetracyclin hydrochlorid, kan bruges som sekundær standard
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Chlortetracyclinhydrochlorid er et bredspektret antibiotikum af tetracyclinfamilien
- Modtager sit navn fra en 7-chlor substitution på en af ringene i dens moderstruktur, tetracyclin
- Et bakteriostatisk middel, der hæmmer 30S ribosomale underenhed og forhindrer peptiddannelse
- Kan virke som antiprotozo og svampedræbende middel
Applikationer
- Chlortetracyclin er velegnet til brug i biokemi, mikrobiologi, in vivo forskning og cellekultur
- Kun beregnet til forskningsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlortetracycline hydrochloride |
| Type | Klortetracyklinhydrochlorid |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 220,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | −242,50 (20,00 °C c=0,5,vand) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 8,6 g/L (28 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i acetone, ether, kloroform, dioxan og propylenglycol, 17,4 g/L methanol (28 °C), 1,7 g/L ethanol (28 °C), opløseligt i opløsninger af alkalihydroxider og carbonat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chlortetracycline hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .