Få mere at vide
Chlortalidon, Mikromol™
Artikelnummer. 17981256
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17981256 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17981256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0297.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlortalidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlortalidone
CAS 77-36-1
Analyt- eller komponentnavne Chlortalidone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H11 Cl N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)- (6CI,8CI), 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolinum, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 1-keto-3-(3'-Sulfamyl-4'-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 2-Chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(3-hydroxy-1-oxoisoindol-3-yl)benzenesulfonamide, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-Hydroxy-3-[4-chloro-3-sulfamylphenyl]phthalimidine, Chlorothalidone, Chlortalidone, Chlorthalidon, Chlorthalidone, Demi-Regroton, G 33182, Higroton, Higrotona, Hygroton, Igroton, Isoren, NSC 69200, Natriuran, Oradil, Oxodolin, Phthalamudine, Racemic chlorthalidone, Renon, Saluretin, Thalitone, ZINC 00020253, Zambesil, (+/-)-Chlorthalidone, (+/-)-Hygroton
InChI formel InChI=1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23
IUPAC navn 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 338.77
Mængde 250 mg
Formel vægt 338,0128 g/mol