Få mere at vide
Chlorsulfonyl Isocyanate, TRC
Artikelnummer. 30358897
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30358897 50 g
1 options
Artikelnummer. 30358897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38018550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorsulfonyl Isocyanate
CAS 1189-71-5
Molekylær formel CClNO3S
Mængde 50 g
Synonym Sulfuryl Chloride Isocyanate, Isocyanic Acid Anhydride with Chlorosulfonic Acid, CSI, Chlorosulfuric Acid Anhydride with Isocyanic Acid, Chlorosulphonyl Isocyanate, Chlorsulfonyl Isocyanate, N-Chlorosulfonyl Isocyanate, N-Chlorosulphonyl Isocyanate, Sulfonyl Chloride Isocyanate
InChI formel InChI=1S/CClNO3S/c2-7(5,6)3-1-4
SMIL ClS(=O)(=O)N=C=O
IUPAC navn N-(oxomethylidene)sulfamoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 141.53
Formel vægt 140.9287