Få mere at vide
Chlorquinaldol, Mikromol™
Artikelnummer. 17950436
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17950436 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17950436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0390.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorquinaldol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorquinaldol
CAS 72-80-0
Analyt- eller komponentnavne Chlorquinaldol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H7 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorquinaldol, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, Acnosan, Afungil, Chloquinan, Chlorchinaldin, Chlorchinaldol, Chlorguinaldon, Chlorquinaldol, Florabina, Gyno-Sterosan, Gynotherax, Hydroxydichloroquinaldinol, Intensol, Quesil, Saprosan, Siogen, Siogenal, Siogene, Siogeno, Siogenon, Siosept, Siosteran, Sterosan, Steroxin, Sterozan, Vagisteran
InChI formel InChI=1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
SMIL Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
IUPAC navn 5,7-dichloro-2-methylquinolin-8-ol
Molekylvægt (g/mol) 228.07
Mængde 500 mg
Formel vægt 226.9905 g/mol