Få mere at vide
Chlorquinaldol, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorquinaldol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorquinaldol |
| CAS | 72-80-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorquinaldol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Chlorquinaldol, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, Acnosan, Afungil, Chloquinan, Chlorchinaldin, Chlorchinaldol, Chlorguinaldon, Chlorquinaldol, Florabina, Gyno-Sterosan, Gynotherax, Hydroxydichloroquinaldinol, Intensol, Quesil, Saprosan, Siogen, Siogenal, Siogene, Siogeno, Siogenon, Siosept, Siosteran, Sterosan, Steroxin, Sterozan, Vagisteran |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1 |
| IUPAC navn | 5,7-dichloro-2-methylquinolin-8-ol |
| Vis mere |