missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorquinaldol, MedChemExpress
Beskrivelse
Chlorquinaldol (Chloquinan) is a mono-hydroxyquinoline, is an antifungal and antibacterial, used for topical treatment of skin conditions and vaginal infections.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorquinaldol |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 72-80-0 |
| Farve | Light Brown |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H7Cl2NO |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Chloquinan |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (219.23 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?