Få mere at vide
Chlorpyriphos-methyl, TRC
Artikelnummer. 30361929
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30361929 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30361929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC425330100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos-methyl
CAS 5598-13-0
Molekylær formel C7 H7 Cl3 N O3 P S
Mængde 100 mg
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) ester (7CI,8CI), Chlorpyrifos M, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyriphos-methyl, Cyfen, Dowco 214, Dursban ME, Dursban methyl, ENT 27520, M 3196, Methyl Dursban, Methyl chlorpyrifos, Noltran, O,O-Dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) thiophosphate, O-(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, OMS 1155, Reldan, Reldan E
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl3NO3PS/c1-12-15(16,13-2)14-7-5(9)3-4(8)6(10)11-7/h3H,1-2H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn dimethoxy-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 322.53
Formel vægt 320.895