Få mere at vide
Chlorpyrifos Oxon, TRC
Artikelnummer. 30353911
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30353911 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30353911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC425320100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos-oxon
CAS 5598-15-2
Molekylær formel C9 H11 Cl3 N O4 P
Mængde 100 mg
Synonym Phosphoric acid, diethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyl ester (7CI,8CI), 2-Pyridinol, 3,5,6-trichloro-, diethyl phosphate (ester) (8CI), 3,5,6-Trichloro-2-pyridyl diethyl phosphate, Chloropyrifos oxon, Chlorpyrifos oxon, Chlorpyrifos-ethyl oxon, Chlorpyrifoxon, Chlorpyriphoxon, Diethyl 3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphate, Dursban oxygen analog, Dursbanoxon, Fospirate-ethyl, O,O-Diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphate, O-(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl) O,O-diethyl phosphate
InChI formel InChI=1S/C9H11Cl3NO4P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn diethyl (3,5,6-trichloropyridin-2-yl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 334.52
Formel vægt 332.9491