Få mere at vide
Chlorpyrifos 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314022
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314022 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314022 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010366AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpyrifos
CAS 2921-88-2
Analyt- eller komponentnavne Chlorpyrifos
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 Cl3 N O3 P S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn diethoxy-sulfanyliden-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-λ^{5}-fosfan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 350.59
Mængde 1 ml
Formel vægt 348,9263 g/mol