Få mere at vide
Chlorprothixene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494317
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494317 50 mg -
16458206 100 mg 100mg
16421406 200 mg -
16412086 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494317 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0274
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Chlorprothixene is a dopamine and histamine receptors antagonist with Kis of 18 nM, 2.96 nM, 4.56 nM, 9 nM and 3.75 nM for hD1, hD2, hD3, hD5 and hH1 receptors, respectively. Antipsychotic activity.
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Chlorprothixene
Fysisk form Solid
CAS 113-59-7
Farve Earth Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18ClNS
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (105.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CN(C)CC/C=C1C2=C(SC3=C\1C=CC=C3)C=CC(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 315.86
Formel vægt 315.86
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.